349402
Platinum
wire, diam. 0.25 mm, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Platinum black, Platinum element
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
wire
Résistivité
10.6 μΩ-cm, 20°C
Diamètre
0.25 mm
pb
3827 °C (lit.)
Pf
1772 °C (lit.)
Densité
21.45 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Quantité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable