347043
Lithium peroxide
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
Dilithium peroxide, Lithium oxide (Li2 O2 )
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pureté
90%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
[Li+].[Li+].[O-][O-]
InChI
1S/2Li.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
Clé InChI
HPGPEWYJWRWDTP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges