Principaux documents
342165
Sigma-Aldrich
Ammonium phosphomolybdate hydrate
Synonyme(s) :
Ammonium-12-molybdophosphate, Molybdophosphoric acid ammonium salt, Phosphomolybdic acid ammonium salt hydrate
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)3PMo12O40 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1876.35 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: molybdenum
reagent type: oxidant
Concentration
≥61.1% Mo (gravimetric)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N.N.N.O.O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)OP(=O)(O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/12Mo.3H3N.H3O4P.4H2O.33O/c;;;;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;3*1H3;(H3,1,2,3,4);4*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;6*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
Clé InChI
WQMIVLOOQSEREN-UHFFFAOYSA-H
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges