338532
3-Isoquinolinecarbonitrile
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
126-128 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N#Cc1cc2ccccc2cn1
InChI
1S/C10H6N2/c11-6-10-5-8-3-1-2-4-9(8)7-12-10/h1-5,7H
Clé InChI
GXXBVBVNGMCFIU-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable