333239
Titanium(IV) fluoride
Synonyme(s) :
Titanium tetrafluoride, Titanium fluoride
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder and chunks
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: titanium
reagent type: catalyst
Densité
2.798 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
F[Ti](F)(F)F
InChI
1S/4FH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Clé InChI
XROWMBWRMNHXMF-UHFFFAOYSA-J
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.