Principaux documents
332542
Sigma-Aldrich
N,N′-Diisopropyl-1,3-propanediamine
96%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHNH(CH2)3NHCH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Point d'ébullition
77 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)NCCCNC(C)C
InChI
1S/C9H22N2/c1-8(2)10-6-5-7-11-9(3)4/h8-11H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
OAVPQXXPJZPXTA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter