Principaux documents
331384
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethylphenol
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3C6H2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.19
Beilstein:
1907246
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Chaîne SMILES 
Cc1cc(O)cc(C)c1C
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-9(10)5-7(2)8(6)3/h4-5,10H,1-3H3
Clé InChI
FDQQNNZKEJIHMS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Photochemical properties of 3,4,5-trimethylphenol in β-cyclodextrin complexes were studied.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Photophysics and photochemistry of methylated phenols in. beta.-cyclodextrin inclusion complexes.
Monti S, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 97(49), 13011-13016 (1993)