Principaux documents
330523
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Pentanol
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.15
Beilstein:
4652311
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
3 (vs air)
Essai
98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]25/D −13°, neat
Température d'inflammation spontanée
657 °F
Limite d'explosivité
9 %
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
pb
119-120 °C (lit.)
Densité
0.809 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
Clé InChI
JYVLIDXNZAXMDK-RXMQYKEDSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup