Principaux documents
327956
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-Nopinone
98%
Synonyme(s) :
6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +16°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
pb
209 °C (lit.)
Densité
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)[C@H]2CCC(=O)[C@@H]1C2
InChI
1S/C9H14O/c1-9(2)6-3-4-8(10)7(9)5-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m0/s1
Clé InChI
XZFDKWMYCUEKSS-BQBZGAKWSA-N
Application
(1R)-(+)-Nopinone may be used in the preparation of a chiral annulated indene derivative, which can be a potentially useful chiral ligand for transition metal complexes in asymmetric transformations.[1] It may also react with secondary amines in cyclohexane to form the corresponding enamines.[2]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Synthesis of (1R)-(+)-nopinone-and (1S)-(-)-verbenone-derived chiral annulated indenes via electrocyclic reactions.
Liu C and Sowa JR.
Tetrahedron Letters, 37(40), 7241-7244 (1996)
Boranes in synthesis-VII. Synthesis of 2-dialkylamino-6, 6-dimethylbicyclo [3.1. 1] heptan-3-ols from (R)-(+)-nopinone. Chiral auxiliaries for the addition of diethylzinc to aromatic aldehydes.
Goralski CT, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8(23), 3863-3871 (1997)