Principaux documents
325511
Sigma-Aldrich
Cerium(III) oxalate hydrate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cerium oxalate nonahydrate
About This Item
Formule linéaire :
Ce2(C2O4)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
544.29 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
for analytical purposes
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Composition
Degree of hydration, ~9
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cerium
Impuretés
≤2000 mg/kg Total metallic and rare earth impurities (ICP-MS)
Chaîne SMILES 
O.O=C(O[Ce]1OC(=O)C(=O)O1)C(=O)O[Ce]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2Ce.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
Clé InChI
WSVMKOQJZBJDJB-UHFFFAOYSA-H
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable