325252
Titanium diisopropoxide bis(acetylacetonate)
75 wt. % in isopropanol
Synonyme(s) :
Diisopropoxytitanium bis(acetylacetonate) solution, TYZOR® AA organic titanate, Ti(acac)2OiPr2
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Composition
Ti, 9-10.5% gravimetric
Pertinence de la réaction
core: titanium
reagent type: catalyst
Concentration
75 wt. % in isopropanol
Indice de réfraction
n20/D 1.4935
Densité
0.995 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2C3H7O.Ti/c2*1-4(6)3-5(2)7;2*1-3(2)4;/h2*3,6H,1-2H3;2*3H,1-2H3;/q;;2*-1;+4/p-2/b2*4-3+;;;
Clé InChI
OVSGBKZKXUMMHS-VVDZMTNVSA-L
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.