Principaux documents
323543
Sigma-Aldrich
Europium oxide
99.999% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Eu2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.93
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: europium
Densité
7.42 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Eu]O[Eu]=O
InChI
1S/2Eu.3O
Clé InChI
RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Priyam Singh et al.
Nanoscale, 9(2), 696-705 (2016-12-14)
We herein demonstrate novel inorganic-organic hybrid nanoparticles (HNPs) composed of inorganic NPs, NaY
Articles
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Afficher tout