Documents
316571
Sigma-Aldrich
1-Ethynylcyclohexene
99%
Synonyme(s) :
(1-Cyclohexenyl)acetylene, (1-Cyclohexenyl)ethyne, 1-Cyclohexen-1-ylacetylene, 1-Cyclohexen-1-ylethyne, 1-Ethynyl-1-cyclohexene, 1-Ethynylcyclohexene, Cyclohex-1-enylacetylene
About This Item
Formule linéaire :
C6H9C≡CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Contient
≤0.2% BHT as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Point d'ébullition
148-151 °C (lit.)
Densité
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C#CC1=CCCCC1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,6H,3-5,7H2
Clé InChI
DKFHWNGVMWFBJE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 °C - closed cup