310638
4-Sulfobenzoic acid potassium salt
95%
About This Item
Formule linéaire :
KO3SC6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
sulfonic acid
Chaîne SMILES
[K+].OC(=O)c1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H6O5S.K/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
PXRJBUPXKDXDLG-UHFFFAOYSA-M
Application
4-Sulfobenzoic acid potassium salt was used as intercalating compound to improve clay exfoliation in the synthesis of poly(butylene terephthalate) (PBT) nanocomposites.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Berti C, et al.
Eur. Polymer J., 45(1), 70-78 (2009)
Pierre Thuéry et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(24), 8756-8772 (2019-05-24)
Nine uranyl ion complexes have been synthesized using two kinds of sulfonate-containing ligands, i.e. 2-, 3- and 4-sulfobenzoic acids (2-, 3- and 4-SBH2), which include additional carboxylic donors, and p-sulfonatocalix[4]arene (H8C4S), with additional phenolic groups, and [Ni(cyclam)]2+, [Cu(R,S-Me6cyclam)]2+ or PPh4+
Saccharin: para forms of some impurities are not mutagenic in Salmonella typhimurium.
F Poncelet et al.
Food and cosmetics toxicology, 18(4), 453-453 (1980-08-01)