308501
Benzyl butyl phthalate
98%
Synonyme(s) :
Butyl Benzyl Pthalate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
10.8 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.16 mmHg ( 150 °C)
Essai
98%
Forme
viscous liquid
Température d'inflammation spontanée
450 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.54 (lit.)
Densité
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C19H20O4/c1-2-3-13-22-18(20)16-11-7-8-12-17(16)19(21)23-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-12H,2-3,13-14H2,1H3
Clé InChI
IRIAEXORFWYRCZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Esr1(13982)
Catégories apparentées
Application
- Use as Plasticizer: BBP was predominantly used as a plasticizer in PVC to increase flexibility. Its application extended to products such as artificial leather, flooring, and adhesives (Wikiwand).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter