Key Documents
305863
Sigma-Aldrich
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
Point d'ébullition
92-95 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C#CCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C9H14O2/c1-2-3-7-10-9-6-4-5-8-11-9/h1,9H,3-8H2
Clé InChI
ZQZSNKJFOFAJQX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Guy Bertrand Djigoué et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 18(1), 914-933 (2013-01-25)
We synthesized two series of androstane derivatives as inhibitors of type 3 and type 5 17β-hydroxysteroid dehydrogenases (17β-HSDs). In the first series, four monospiro derivatives at position C17 were prepared from androsterone (ADT) or epi-ADT. After the protection of the