303526
2-Amino-5-bromopyrimidine
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
241-243 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C4H4BrN3/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
Clé InChI
UHRHPPKWXSNZLR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- in synthesis of pyridine, pyrimidine and pyridinone C-nucleoside phosphoramidites
- in synthesis of 2-phthalimido-5-bromopyrimidine
- as intermediate for the preparation of sulfanilamides and amino acids containing the pyrimidine ring system. The products are potential antiviral agents
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves