300365
1,2-Dichloro-4,5-dinitrobenzene
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder, crystals or chunks
Pf
105-107 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H2Cl2N2O4/c7-3-1-5(9(11)12)6(10(13)14)2-4(3)8/h1-2H
Clé InChI
IGSAVPVCQHAPSM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable