294640
(S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
99%
Synonyme(s) :
(4S)-(-)-4-(Phenylmethyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-(Phenylmethyl)-2-oxazolidinone, (4S)-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, (S)-(-)-4-benzyl-2-oxazolidinone, (S)-4-benzyloxazolidin-2-one
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −63°, c = 1 in chloroform
Pureté optique
ee: 99% (HPLC)
Pf
86-88 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES
O=C1N[C@H](CO1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m0/s1
Clé InChI
OJOFMLDBXPDXLQ-VIFPVBQESA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCActive Filters