288810
3-Methoxyphenylacetone
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5252 (lit.)
pb
258-260 °C (lit.)
Densité
1.911 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
COc1cccc(CC(C)=O)c1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)6-9-4-3-5-10(7-9)12-2/h3-5,7H,6H2,1-2H3
Clé InChI
RMMRRRLPDBJBQL-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Methoxyphenylacetone was used in the synthesis of 4-amino-3-methoxypropiophenone.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
First synthesis of 3-methoxy-4-aminopropiophenone.
J. Chem. Res. (M), 36(9), 543-544 (2012)