Key Documents
288284
Sigma-Aldrich
Dicyclohexylphenylphosphine
95%
Synonyme(s) :
Phenyldicyclohexylphosphine
About This Item
Formule linéaire :
(C6H11)2PC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.38
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
60-61 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H27P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1,4-5,10-11,17-18H,2-3,6-9,12-15H2
Clé InChI
VPLLTGLLUHLIHA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Tatyana I Rokitskaya et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1863(1), 183483-183483 (2020-10-02)
To clarify the contribution of charge delocalization in a lipophilic ion to the efficacy of its permeation through a lipid membrane, we compared the behavior of alkyl derivatives of triphenylphosphonium, tricyclohexylphosphonium and trihexylphosphonium both in natural and artificial membranes. Exploring