Key Documents
284769
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-3-carboxamide
98%
Synonyme(s) :
2-Methylpyridine-5-carboxamide, 6-Methylnicotinamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
197-199 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
Groupe fonctionnel
amide
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cn1)C(N)=O
InChI
1S/C7H8N2O/c1-5-2-3-6(4-9-5)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
Clé InChI
IJXDURUAYOKSIS-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Methylpyridine-3-carboxamide may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Nicotinamide derivatives and mitochondrial respiration.
P E O'Sullivan et al.
Biochemical Society transactions, 24(1), 61S-61S (1996-02-01)