283452
4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3BrOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.05
Beilstein:
108455
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
90%
Forme
solid
pb
114-115 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
44-46 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1cc(Br)cs1
InChI
1S/C5H3BrOS/c6-4-1-5(2-7)8-3-4/h1-3H
Clé InChI
PDONIKHDXYHTLS-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde has been used:
- as building block for the synthesis of tetrahydroisoquinolinones
- in the synthesis of 3-[(4-bromo-2-thienyl)methylenehydrazinocarbonyl]-1H-1,2,4-triazole
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
3-[(4-Bromo-2-thienyl) methylenehydrazinocarbonyl]-1H-1, 2, 4-triazole.
Yang J-G and Pan F-Y.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(12), o2342-o2344 (2004)
M Lebl
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 9(9), 1305-1310 (1999-05-26)
A new technique for high throughput solid phase synthesis using the centrifuge based liquid removal from readily available standard microtiterplates is described. This technique eliminates the filtration step and is therefore applicable to simultaneous processing of an unlimited number of