Principaux documents
280801
Sigma-Aldrich
Tantalum(IV) carbide
≤5 μm
About This Item
Formule linéaire :
TaC
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.96
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: tantalum
Taille des particules
≤5 μm
Chaîne SMILES 
[C-]#[Ta+]
InChI
1S/C.Ta/q-1;+1
Clé InChI
DUMHRFXBHXIRTD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable