270253
4-Hydroxybenzamide
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
161-162 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H7NO2/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4,9H,(H2,8,10)
Clé InChI
QXSAKPUBHTZHKW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable