260517
2-Quinoxalinol
99% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99% (HPLC)
Pf
271-272 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1cnc2ccccc2n1
InChI
1S/C8H6N2O/c11-8-5-9-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H,(H,10,11)
Clé InChI
FFRYUAVNPBUEIC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable