259322
Chloroacetyl isocyanate
≥95%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.463 (lit.)
Point d'ébullition
50-55 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.403 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
ClCC(=O)N=C=O
InChI
1S/C3H2ClNO2/c4-1-3(7)5-2-6/h1H2
Clé InChI
MOVMEFHWBOWMFU-UHFFFAOYSA-N
Application
- fumagillin analogs
- 2-chloro-N-(4-oxocyclopent-2-enyl)-acetamide
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter