257931
3-Methyl-1-butene
95%
Synonyme(s) :
α-Isoamylene, 2-Methyl-3-butene, 3,3-Dimethylpropene, 3-Methyl-1-butene, Isopropylethene, Isopropylethylene
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
14.97 psi ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
95%
pb
20 °C (lit.)
Pf
−168.5-−168 °C (lit.)
Densité
0.627 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)C=C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4-5H,1H2,2-3H3
Clé InChI
YHQXBTXEYZIYOV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
Raccord cannelé
Régulateur
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-70.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves