257540
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine copper(II)
Dye content ~95 %
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, ~95%
λmax
399 nm
Chaîne SMILES
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Cu]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Cu/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
Clé InChI
WYWUPEFEFRBNGN-XTPDIVBZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable