Documents
250287
Sigma-Aldrich
1,10-Diiododecane
95%
Synonyme(s) :
Decamethylene diiodide
About This Item
Formule linéaire :
I(CH2)10I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.07
Numéro Beilstein :
1738614
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Point d'ébullition
197-200 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
33-35 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ICCCCCCCCCCI
InChI
1S/C10H20I2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-10H2
Clé InChI
CKJCTZAIDVFHCX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Electrochemical reduction of 1,10-diiododecane at Hg cathode in dimethylformamide containing tetramethylammonium perchlorate has been investigated.
Application
1,10-Diiododecane has been used as:
  • an alkylating agent in the synthesis of symmetrical and unsymmetrical bis-cryptophanes
  • crosslinking reagent for tetrabutylammonium polygalacturonic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter