249939
Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene-rhodium(I) chloride dimer
96%
Synonyme(s) :
[Rh(nbd)Cl]2, dichlorobis(norbornadiene)dirhodium, 2,5-Norbornadiene-rhodium(I) chloride dimer, Chloro(2,5-norbornadiene)rhodium(I) dimer, Rhodium(I) chloride 2,5-Norbornadiene complex dimer, [Rh(nbd)Cl]2
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
Cl[Rh].Cl[Rh].[CH]1[CH]C2[CH][CH]C1C2.[CH]3[CH]C4[CH][CH]C3C4
InChI
1S/2C7H8.2ClH.2Rh/c2*1-2-7-4-3-6(1)5-7;;;;/h2*1-4,6-7H,5H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/t2*6-,7+;;;;
Clé InChI
RXDWVIOULPVOEO-SEGRDSFWSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.