Principaux documents
249491
Sigma-Aldrich
Tris(4-chlorophenyl)phosphine
95%
Synonyme(s) :
NSC 136459, Tris(p-chlorophenyl)phosphine
About This Item
Formule linéaire :
(ClC6H4)3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Pf
100-103 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)P(c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C18H12Cl3P/c19-13-1-7-16(8-2-13)22(17-9-3-14(20)4-10-17)18-11-5-15(21)6-12-18/h1-12H
Clé InChI
IQKSLJOIKWOGIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Preparation of chromans and (E,E)-1,3-dienes via reaction of γ-substituted allenoates with aldehydes
  • Solvent-free Heck reactions
Cocatalyst in:
  • Regioselective carbomagnesiation of terminal alkynes and enynes with alkyl Grignard reagents
  • Rhodium-catalyzed coordination-assisted regioselective alkenylation of aromatic C-H bonds with terminal silylacetylenes
  • Rhodium-catalyzed hydrogenation reactions
  • Platinum-catalyzed allylation reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable