244791
Potassium antimony(III) tartrate hydrate
≥99%
Synonyme(s) :
Antimony potassium tartrate
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +141°, c = 2 in H2O
Densité
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.[K+].[K+].O=C1O[Sb-]23OC1C4O[Sb-]5(OC(C(O2)C(=O)O3)C(=O)O5)OC4=O
InChI
1S/2C4H4O6.2K.H2O.2Sb/c2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;/h2*1-2H,(H,7,8)(H,9,10);;;1H2;;/q2*-2;2*+1;;2*+3/p-4
Clé InChI
BBUFTTIHMIIQLI-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves