242357
Acide dibromoacétique
97%
Synonyme(s) :
2,2-Dibromoacetic acid, DBAA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
128-130 °C/16 mmHg (lit.)
Pf
32-38 °C (lit.)
Densité
2.382 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)C(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
Clé InChI
SIEILFNCEFEENQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Forthe stereoselective synthesis of (E)-α, β-unsaturated carboxylic acidsby samarium diiodide (SmI2) catalyzed reaction with aldehydes.
- Tosynthesize sodium bis(2-pyridylthio)acetate ligand by reacting with 2-mercaptopyridinein the presence of NaOH.
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges