238414
1,3-Diiodopropane
99%, contains copper as stabilizer
Synonyme(s) :
Trimethylene diiodide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.642 (lit.)
Point d'ébullition
111-113 °C/31 mmHg (lit.)
Densité
2.576 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ICCCI
InChI
1S/C3H6I2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
Clé InChI
AAAXMNYUNVCMCJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter