Documents
235733
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
97%
Synonyme(s) :
1,3-dihydrotetramethyldisiloxane, sym-tetramethyldisiloxane, Bis(dimethylsilyl)ether, Bis(dimethylsilyl)oxide, Tetramethyldisiloxane
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2SiH]2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.32
Numéro Beilstein :
1733364
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.370 (lit.)
Point d'ébullition
70-71 °C (lit.)
Densité
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[SiH](C)O[SiH](C)C
InChI
1S/C4H14OSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h6-7H,1-4H3
Clé InChI
NVYQDQZEMGUESH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane is an inexpensive, nontoxic, and mild reducing agent. It is an attractive hydride source for hydrosilylation reactions, dehydrogenative silylations, and polymer production due to its electrophilic nature.
Application
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane can be used as:
  • A reactant to synthesize mono-functionalized siloxane derivatives via hydrosilylation reaction.
  • A reducing agent to synthesize alkyl halides from aldehydes.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
14.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-9.99 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
1, 1, 3, 3-Tetramethyldisiloxane
Deng J
Synlett, 22, 2102-2103 (2011)
Tetrahedron Letters, 25, 3123-3123 (1984)
1, 1, 3, 3-Tetramethyldisiloxane
Laval S, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
An efficient catalytic and solvent-free method for the synthesis of mono-organofunctionalized 1, 1, 3, 3-tetramethyldisiloxane derivatives
Januszewski R, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 846, 263-268 (2017)