229822
Potassium perrhenate
99.98% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.98% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
550 °C (lit.)
Densité
4.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].[O-][Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.4O.Re/q+1;;;;-1;
Clé InChI
QFKRWIFGDGKWLM-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges