Principaux documents
224405
Sigma-Aldrich
Cyclopentylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
Synonyme(s) :
Chloro cyclopentyl magnesium, Chlorocyclopentylmagnesium, Cyclopentyl magnesium chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9ClMg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.88
Beilstein:
4124474
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
2.0 M in diethyl ether
Densité
0.878 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cl[Mg]C1CCCC1
InChI
1S/C5H9.ClH.Mg/c1-2-4-5-3-1;;/h1H,2-5H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
GROGEABZCKQTJW-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Oleg V Larionov et al.
Organic letters, 16(3), 864-867 (2014-01-15)
A one-step transformation of heterocyclic N-oxides to 2-alkyl-, aryl-, and alkenyl-substituted N-heterocycles is described. The success of this broad-scope methodology hinges on the combination of copper catalysis and activation by lithium fluoride or magnesium chloride. The utility of this method