221023
Phenyllithium solution
1.9 M in cyclohexane/ether (7:3)
Synonyme(s) :
PhLi
About This Item
Produits recommandés
Composition
halide, ~0.05 M
Concentration
1.9 M in cyclohexane/ether (7:3)
Densité
0.828 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[Li]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.Li/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;
Clé InChI
NHKJPPKXDNZFBJ-UHFFFAOYSA-N