219371
3-Fluorobenzotrifluoride
99%
Synonyme(s) :
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4 (lit.)
Point d'ébullition
101-102 °C (lit.)
Densité
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F4/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
Clé InChI
GBOWGKOVMBDPJF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- as fluorinated aromatic solvent to investigate electrogenerated chemiluminescence of 9,10-diphenylanthracene, rubrene and anthracene
- used to preparae 2-nitro-5-fluorobenzotrifluoride via nitration reaction
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
44.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
7 °C - closed cup