Documents
218650
Sigma-Aldrich
Diphosphorus tetraiodide
95%
About This Item
Formule linéaire :
P2I4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
569.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
124-127 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
IP(I)P(I)I
InChI
1S/I4P2/c1-5(2)6(3)4
Clé InChI
YXXQTQYRRHHWFL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Diphosphorus tetraiodide is an orange crystalline solid that can be used as a reagent for organic synthesis. It shows a high affinity for oxygen and can be used in substitution of alcohol to form alkyl iodides. It can also be used in the conversion of carboxylic acids to nitriles.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Reaction of Oximes of ?-Diketones with Diphosphorous Tetraiodide for Preparation of Oxadiazoles and Nitriles
Telveka VN and Balaram ST
Synthetic Communications, 43(2), 221-227 (2013)
Tetrahedron Letters, 180-180 (1979)
A novel system for the synthesis of nitrile from carboxylic acids
Telveka VN and Rane AR
Tetrahedron Letters, 48(34), 6051-6053 (2007)