215082
trans-1,4-Dichloro-2-butène
technical grade, 85%, remainder predominantly cis isomer
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10 mmHg ( 20 °C)
Essai
85%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
pb
74-76 °C/40 mmHg (lit.)
Pf
1-3 °C (lit.)
Densité
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC\C=C\CCl
InChI
1S/C4H6Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H,3-4H2/b2-1+
Clé InChI
FQDIANVAWVHZIR-OWOJBTEDSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter