Principaux documents
21190
Sigma-Aldrich
Calcium lactobionate monohydrate
≥98.0% (KT)
Synonyme(s) :
Lactobionic acid monohydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H42CaO24 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
790.68
Beilstein:
3834794
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (KT)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +23.5±1°, c = 3% in H2O
Impuretés
2.5-6.5% water
Couleur
colorless
Pf
190  °C ((374 °F ))
Chaîne SMILES 
O.O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C12H22O12.Ca.2H2O/c2*13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12;;;/h2*3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+;;;/m11.../s1
Clé InChI
FALNADDKNDADFQ-WNSOHMSISA-L
Autres remarques
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable