209384
3-Methoxybenzyl chloride
97%
Synonyme(s) :
3-(Chloromethyl)anisole
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
Contient
potassium carbonate as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.544 (lit.)
pb
124 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
1.078 g/mL
Groupe fonctionnel
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C8H9ClO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
VGISFWWEOGVMED-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter