Principaux documents
208965
Sigma-Aldrich
Sodium hexafluoroferrate(III)
About This Item
Formule linéaire :
Na3FeF6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.80
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme:
powder
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iron
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].F[Fe-3](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Fe.3Na/h6*1H;;;;/q;;;;;;+3;3*+1/p-6
Clé InChI
NXXJJPQQCLIRPD-UHFFFAOYSA-H
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable