206539
4-Ethynylbenzonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
HC≡CC6H4CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
156-160 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES
C#Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H5N/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h1,3-6H
Clé InChI
LAGNMUUUMQJXBF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
The water complexes formed with 4-ethynylbenzonitrile (4EBzN) were studied using IR-UV double resonance spectroscopy.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Surajit Maity et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(32), 8337-8344 (2010-08-13)
The water complexes of 4-ethynylbenzonitrile (4EBzN) were investigated with IR-UV double resonance spectroscopy. Water interacts with the pi electron density of the C[triple bond]N group in 4EBzN, leading to the formation of a quasiplanar cyclic complex incorporating C-H...O and O-H...pi