Principaux documents
206350
Sigma-Aldrich
1-Pyrrolidinecarbonyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H8ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
Point d'ébullition
104-106 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)N1CCCC1
InChI
1S/C5H8ClNO/c6-5(8)7-3-1-2-4-7/h1-4H2
Clé InChI
XACWJIQLDLUFSR-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Pyrrolidinecarbonyl chloride was used in the synthesis of (S)-4-(2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-3-methoxy-3-oxopropyl)phenyl pyrrolidine-1-carboxylate.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Benjamin Cao et al.
Organic & biomolecular chemistry, 12(6), 965-978 (2013-12-24)
The α9β1 and α4β1 integrin subtypes are expressed on bone marrow haemopoietic stem cells and have important roles in stem cell regulation and trafficking. Although the roles of α4β1 integrin have been thoroughly investigated with respect to HSC function, the