202762
Barium sulfate
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Baryte
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Chaîne SMILES
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable