201545
Fast Blue RR
Synonyme(s) :
4-Benzoylamino-2,5-dimethoxyaniline, Azoic Diazo No. 24
About This Item
Produits recommandés
Essai
>96.5% (HPLC)
Forme
solid
Pf
165-168 °C (lit.)
λmax
323 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
COc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(OC)cc1N
InChI
1S/C15H16N2O3/c1-19-13-9-12(14(20-2)8-11(13)16)17-15(18)10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,16H2,1-2H3,(H,17,18)
Clé InChI
DDRCIGNRLHTTIW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable