198064
Ethyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate
96%
Synonyme(s) :
1-Carbethoxy-4-aminopiperidine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.483 (lit.)
Densité
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)N1CCC(N)CC1
InChI
1S/C8H16N2O2/c1-2-12-8(11)10-5-3-7(9)4-6-10/h7H,2-6,9H2,1H3
Clé InChI
GQQQULCEHJQUJT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Milrinone analogs to analyze effects on intracellular calcium increase in cardiac cells
Tetrahydronaphthalene derivatives
Quorum sensing modulators
Selective anti-Helicobacter pylori activity molecules
Orally active M1 mAChR agonists
Aza derivatives of phytoalexin for antibacterial activity
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter